Läs mer
Brady™ Hög temperatur, flamskyddad polyimid omlindning av tråd och kabeletiketttejp för M7-skrivare
Produktkod. 17858824
Change view
Mått (LxB):
0,5 x 1 tum.
0,75 x 1,5 tum
1 x 1,5 tum.
50 fot x 1 tum.
50 fot x 1,5 tum.
50 fot x 2 tum.
Färg:
Gult
Vitt
Formatera:
Kontinuerligt
Utstansad
Form:
Rektangel
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Färg Formatera Form
17858824 0,5 x 1 tum. Vitt Utstansad Rektangel
17868984 0,75 x 1,5 tum Vitt Utstansad Rektangel
17829094 1 x 1,5 tum. Vitt Utstansad Rektangel
17868414 50 fot x 1 tum. Vitt Kontinuerligt Rektangel
17818144 50 fot x 1 tum. Gult Kontinuerligt Rektangel
17898464 50 fot x 1,5 tum. Vitt Kontinuerligt Rektangel
17858284 50 fot x 1,5 tum. Gult Kontinuerligt Rektangel
17848974 50 fot x 2 tum. Vitt Kontinuerligt Rektangel
17829134 50 fot x 2 tum. Gult Kontinuerligt Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17858824 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174557
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flamskyddande trådomslag är idealiska för kabel- och trådbuntstillämpningar och etikettapplikationer där självsläckande egenskaper krävs.
  • Polyimidmaterial speciellt utformat för att självsläcka och förhindra lågor från att spridas
  • Matt finishmaterial med permanent akryllim kan vara termotransfertryckt eller matristryckt
  • Servicetemperatur på -40 °till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-472 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (LxB) 0,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M7-17-472