Läs mer
Brady™ Hög temperatur, flamskyddad polyimid omlindning av tråd och kabeletiketttejp för M7-skrivare
Produktkod. 17898464 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
0,75 x 1,5 tum
1 x 1,5 tum
15 cm x 1,5 tum
15 meter x 6 cm.
50 fot x 1 tum
Färg:
Gult
Vitt
Formatera:
Kontinuerligt
Utstansad
Form:
Rektangel
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Formatera Form
17898464 15 cm x 1,5 tum Vitt Kontinuerligt Rektangel
17858824 0,5 x 1 tum Vitt Utstansad Rektangel
17868984 0,75 x 1,5 tum Vitt Utstansad Rektangel
17829094 1 x 1,5 tum Vitt Utstansad Rektangel
17868414 50 fot x 1 tum Vitt Kontinuerligt Rektangel
17818144 50 fot x 1 tum Gult Kontinuerligt Rektangel
17858284 15 cm x 1,5 tum Gult Kontinuerligt Rektangel
17848974 15 meter x 6 cm. Vitt Kontinuerligt Rektangel
17829134 15 meter x 6 cm. Gult Kontinuerligt Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17898464 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173269
Beräknad leverans: 09-12-2026
Flamskyddande trådomslag är idealiska för kabel- och trådbuntstillämpningar och etikettapplikationer där självsläckande egenskaper krävs.
  • Polyimidmaterial speciellt utformat för att självsläcka och förhindra lågor från att spridas
  • Matt finishmaterial med permanent akryllim kan vara termotransfertryckt eller matristryckt
  • Servicetemperatur på -40 °till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-472 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 50 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 15 cm x 1,5 tum
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Alternativt artikelnummer M7C-1500-472