Läs mer
Wheaton™ Högtemperatur autoklavpåse
Produktkod. 16474979
Change view
Mått (L x B):
415 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16474979 415 x 600 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 16474979 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 370110
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklavpåse idealisk för säker biologisk avfallshantering.
  • Kan användas vid höga temperaturer
  • För inaktivering av de mest resistenta biologiska proverna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Autoklavera labbavfall
För användning med (utrustning) Autoklavera
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Filmbeskrivning Biofara
nr per ärende 200
Temperaturområde (metriskt) Up to 135°C
Mått (L x B) 415 x 600 mm
Produkttyp Biohazard autoklavpåse