Läs mer
Grant Instruments™ Högtemperaturblockvärmare
Antal platser:
22
38
För användning med (utrustning):
22 x 26 mm rör
38 x 16 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion för långvarig hållbarhet och tillförlitlighet
- Digital styrenhet för exakt och reproducerbar tids- och temperaturinställning
- Ett justerbart övertemperaturskydd skyddar användare, värdefulla prover och arbetsplatsen
- Val av två modeller med olika blockkapacitet: BT5D-16 för 38 xØ 16 mm rör och BT5D-26 för 22 xØ 26 mm rör (andra storlekar tillgängliga)
- Temperaturområde omgivande plus 10 till 400 °C
- Stabilitet± 0,5 °C, enhetlighet 1 %
- Tidsinställd eller kontinuerlig drift
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Digital |
| För användning med (utrustning) | 22 x 26 mm rör |
| Antal platser | 22 |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +10° till 400 °C |
| Typ | Torrbadblock |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Temperaturenhetlighet | 0,01 °C |
| Timer | 1 till 9999 minuter |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |