Läs mer
Thermo Scientific™ Högtemperaturferrulersättning Pk. för Exactive GC-Orbitrap GC-MS-systemet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
Endast ersättningsferruler
Möjliggör läckfri, högtemperaturöverföringsledning på Orbitrap-GC/MS med enkelhet att använda Vespel ferruler.
Använd Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ High Temperature Nut and Ferrule Kit för att få läckfria resultat vid höga temperaturinställningar för överföringsledning på din gaskromatografi (GC). Orbitrap De högtemperatur-SCP-5000-ferrulerna Vespel (som ingår) möjliggör kontinuerliga driftstemperaturer på minst 320 °C utan deformation eller nedbrytning av ferrulen (vanligt med standard grafit/Vespel-ferruler över 280 °C), vilket förhindrar läckage från att bildas under en längre tid. Den medföljande fjäderbelastade muttern säkerställer en nära passform mellan mutter, ferrule och transferline, vilket ytterligare förhindrar att läckor bildas.
Högtemperatur-SCP-5000-ferruler Vespel med 0,4 mm ID kan användas med de flesta 0,1 0,25 –mm ID gaskromatografikolonner. Ferruler måste användas tillsammans med High Temperature Adjustable Transferline Nut för GC-Orbitrap (ingår i kitet). Mutter och ferrules är avsedda för användning med Q Exactive™ Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS-systemet och Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS-systemet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Högtemperaturferrulersättning Pk. |
| Beskrivning | Högtemperaturferrulersättning Pk. |
| Längd (metrisk) | 2.7 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS System och Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap GC-MS System |
| Material | Vespel |
| Kvantitet | Paket om 5 |
| Diameter (metrisk) Insida | 0,4 mm (inre), 3,2 mm (yttre) |