Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugn, HTC 1600-serien
Produktkod. 17397929 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17397929 8 l
17337929 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17397929 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LC084K6ON8
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppvärmd av vertikalt hängda SiC-stavar. Speciellt lämplig för sintringsprocesser upp till en maximal driftstemperatur på 1550 °C.
  • Maximal temperatur: 1550 °C
  • Dubbla skalhus med fläktkylning för låga skaltemperaturer
  • Uppvärmning från båda sidor via vertikalt monterade SiC-stavar
  • Högkvalitativ fiberisolering uppbackad av specialisolering
  • Sidoisolering konstruerad med spont och notblock ger låg värmeförlust till utsidan
  • Långlivad takisolering med speciell fjädring
  • Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren utan att förstöra isoleringen
  • Tvådörrars design (fram/bak) för högtemperaturugnar
  • Labyrintförsegling säkerställer minsta möjliga temperaturförlust i dörrområdet
  • Förstärkt golv som skydd för fiberisolering och för att belasta tunga vikter
  • Frånluftsöppning i ugnstaket
  • Värmeelement kopplade via SCR ‘s
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 i enlighet med EN 60519- 2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Mått (D x B x H) Inredning 290 x 170 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 625 x 490 x 540 mm
Vikt (metrisk) 40 kg