Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugn, HTC 1600-serien
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 L
8 L
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1550 °C
- Dubbla skalhus med fläktkylning för låga skaltemperaturer
- Uppvärmning från båda sidor via vertikalt monterade SiC-stavar
- Högkvalitativ fiberisolering uppbackad av specialisolering
- Sidoisolering konstruerad med spont och notblock ger låg värmeförlust till utsidan
- Långlivad takisolering med speciell fjädring
- Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren utan att förstöra isoleringen
- Tvådörrars design (fram/bak) för högtemperaturugnar
- Labyrintförsegling säkerställer minsta möjliga temperaturförlust i dörrområdet
- Förstärkt golv som skydd för fiberisolering och för att belasta tunga vikter
- Frånluftsöppning i ugnstaket
- Värmeelement kopplade via SCR ‘s
- Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 i enlighet med EN 60519- 2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 510 x 120 x 120 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 545 x 415 x 490 mm |
| Vikt (metrisk) | 30 kg |