Läs mer
Nabertherm Högtemperaturugn LHT 02/16
Produktkod. 31041723 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast panna
Gasanslutning
Gasanslutning, övertemperaturbegränsare
Övertemperaturbegränsare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
31041723 Gasanslutning
31041707 Endast panna
31041702 Gasanslutning, övertemperaturbegränsare
31041697 Övertemperaturbegränsare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31041723 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer LHT236WN1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
En allroundugn med hög temperatur, idealisk för laboratorieprocesser och sintring av avancerade keramiska material.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Högkvalitativa värmeelement tillverkade av molybdendisilicid ger mycket gott skydd mot kemisk interaktion mellan laddnings- och värmeelement
  • Justerbar luftinloppsöppning
  • Avgasöppning i taket
  • Styrenhet med pekfunktion P580 (50 program med varje 40 segment)
  • Finns med:
    • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
    • Port för termoelement i pannans tak
    • Skyddande gasanslutning för att rensa med en icke-brännbar process, inte gastät
    • Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
    • Staplingsbara saggars för att ladda in upp till två eller tre nivåer, beroende på modell
Specifikationer
Controllertyp P580
Kapacitet (metrisk) 2 L
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Inkluderar Gasanslutning
Spänning 220/240 V