Läs mer
Nabertherm Högtemperaturugn LHT 03/17
Produktkod. 31041714 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast panna
Produktkod. Inkluderar
31041714 Endast panna
1 options
Produktkod. 31041714 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer LHT337WN1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
En allroundugn med hög temperatur, idealisk för laboratorieprocesser och sintring av avancerade keramiska material.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Högkvalitativa värmeelement tillverkade av molybdendisilicid ger mycket gott skydd mot kemisk interaktion mellan laddnings- och värmeelement
  • Justerbar luftinloppsöppning
  • Avgasöppning i taket
  • Styrenhet med pekfunktion P580 (50 program med varje 40 segment)
  • Finns med:
    • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
    • Port för termoelement i pannans tak
    • Skyddande gasanslutning för att rensa med en icke-brännbar process, inte gastät
    • Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
    • Staplingsbara saggars för att ladda in upp till två eller tre nivåer, beroende på modell
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp P580
Kapacitet (metrisk) 4 L
Temperatur (metrisk) 1650 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Inkluderar Endast panna
Spänning 220/240 V