Description
- Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
- Högkvalitativa värmeelement tillverkade av molybdendisilicid ger mycket gott skydd mot kemisk interaktion mellan laddnings- och värmeelement
- Justerbar luftinloppsöppning
- Avgasöppning i taket
- Styrenhet med pekfunktion P580 (50 program med varje 40 segment)
- Finns med:
- Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
- Port för termoelement i pannans tak
- Skyddande gasanslutning för att rensa med en icke-brännbar process, inte gastät
- Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
- Staplingsbara saggars för att ladda in upp till två eller tre nivåer, beroende på modell
Specifications
Specifications
| Controllertyp | P580 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Temperatur (metrisk) | 1750 °C |
| Typ | Dämpningsugn med lyftdörr |
| Inkluderar | Endast panna |
| Spänning | 220/240 V |