Läs mer
Nabertherm Högtemperaturugn LHT 04/18
Produktkod. 31041719 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast panna
Gasanslutning
Gasanslutning, övertemperaturbegränsare
Övertemperaturbegränsare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderar
31041719 Gasanslutning
31041717 Endast panna
31041711 Gasanslutning, övertemperaturbegränsare
31041712 Övertemperaturbegränsare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31041719 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. LHT438WN1G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
En allroundugn med hög temperatur, idealisk för laboratorieprocesser och sintring av avancerade keramiska material.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Högkvalitativa värmeelement tillverkade av molybdendisilicid ger mycket gott skydd mot kemisk interaktion mellan laddnings- och värmeelement
  • Justerbar luftinloppsöppning
  • Avgasöppning i taket
  • Styrenhet med pekfunktion P580 (50 program med varje 40 segment)
  • Finns med:
    • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten
    • Port för termoelement i pannans tak
    • Skyddande gasanslutning för att rensa med en icke-brännbar process, inte gastät
    • Manuellt eller automatiskt gasförsörjningssystem
    • Staplingsbara saggars för att ladda in upp till två eller tre nivåer, beroende på modell
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Spezifikation
Controllertyp P580
Kapacitet (metrisk) 4 L
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Typ Dämpningsugn med lyftdörr
Inkluderar Gasanslutning
Spänning 220/240 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.