Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugn LHT/D-serien
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1650 °C
- Högkvalitativa molybdendisilicid värmeelement
- Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Kompakt design med hissdörr, öppnande uppåt
- Justerbart luftintag
- Frånluftsöppning i taket
- Termoelement typ B
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Temperatur (metrisk) | 1650 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 155 x 135 x 200 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 630 x 470 x 1020 mm |
| Vikt (metrisk) | 60 kg |