Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugn, SiC-uppvärmning
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
3 L
Beskrivning
- Styrenhet: C550
- Bordsmodell
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C550 |
| Beskrivning | Lyftdörr |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 L |
| Temperatur (metrisk) | 1500 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 110 x 120 x 120 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 340 x 300 x 460 mm |