Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med molybdendisilicidvärmeelement och fiberisolering
Produktkod. 17397839 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk)
17397839 16 l 1800 °C
17347839 8 l 1600 °C
17357839 8 l 1750 °C
17367839 8 l 1800 °C
17377839 16 l 1600 °C
17387839 16 l 1750 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17397839 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer HT0358VNA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
På grund av sin solida konstruktion och kompakta fristående design är dessa högtemperaturugnar perfekta för processer i laboratoriet där högsta precision krävs. Enastående temperaturlikformighet och praktiska detaljer sätter riktmärken för mycket hög kvalitet.
  • Dubbla skalhus med fläktkylning för låga skaltemperaturer
  • Uppvärmning från båda sidor via molybdendisilicid värmeelement
  • Högkvalitativ fiberisolering uppbackad av specialisolering
  • Sidoisolering konstruerad med spont och notblock ger låg värmeförlust till utsidan
  • Långlivad takisolering med speciell fjädring
  • Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren
  • Ångventil i ugnstaket med motoriserade frånluftsspjäll, styrd via styrenhetens extrafunktion
  • Värmeelement kopplade via tyristorer
Specifikationer
Controllertyp P570
Kapacitet (metrisk) 16 l
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Inkluderar Molybdendisilicid värmeelement och fiberisolering
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 200 x 260 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 690 x 820 x 1860 mm
Spänning 400 V
Wattal 12500 W