Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med molybdendisilicidvärmeelement och fiberisolering
Produktkod. p-7236197 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 L
16 L
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
Produktkod. 17347839
Brand: Nabertherm™ HT0246VNA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
På grund av sin solida konstruktion och kompakta fristående design är dessa högtemperaturugnar perfekta för processer i laboratoriet där högsta precision krävs. Enastående temperaturlikformighet och praktiska detaljer sätter riktmärken för mycket hög kvalitet.
  • Dubbla skalhus med fläktkylning för låga skaltemperaturer
  • Uppvärmning från båda sidor via molybdendisilicid värmeelement
  • Högkvalitativ fiberisolering uppbackad av specialisolering
  • Sidoisolering konstruerad med spont och notblock ger låg värmeförlust till utsidan
  • Långlivad takisolering med speciell fjädring
  • Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren
  • Ångventil i ugnstaket med motoriserade frånluftsspjäll, styrd via styrenhetens extrafunktion
  • Värmeelement kopplade via tyristorer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 L
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Inkluderar Molybdendisilicid värmeelement och fiberisolering
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 150 x 150 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 640 x 740 x 1755 mm
Spänning 400 V
Wattal 8500 W