Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med molybdendisilicidvärmeelement och eldfast tegelisolering
Produktkod. 17337839 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk)
17337839 1700 °C
17327839 1600 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17337839 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer HF0357VNA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Högtemperaturugnarna kännetecknas av sin foder med robusta lätta eldfasta tegelstenar. Denna version rekommenderas för processer som producerar aggressiva gaser eller syror, såsom under glassmältning.
  • Dubbel skal-hölje med fläktkylning för låga skaltemperaturer
  • Uppvärmning från båda sidor via molybdendisilicid-värmeelement
  • Robust eldfast tegelisolering och specialisolering för baksida
  • Sidoisolering konstruerad med not- och spårblock ger låg värmeförlust till utsidan
  • Långlivad takisolering med specialfjädring
  • Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren utan att förstöra isoleringen
  • Ångventil i pannans tak med motoriserade avgasklaffar, styrd via styrenhetens extrafunktion
  • Värmeelement som växlas via tyristorer
  • Ugnsgolvet av lätta eldfasta tegelstenar rymmer höga laddningsvikter
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp P570
Kapacitet (metrisk) 16 L
Temperatur (metrisk) 1700 °C
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 200 x 260 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 890 x 1000 x 1620 mm
Spänning 400 V
Wattal 12000 W