Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med skala för bestämning av förbränningsförlust och termogravimetrisk analys (TGA)
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
16 L
17 L
Beskrivning
- Högkvalitativa molybdendisilicid värmeelement
- Dubbla hölje tillverkat av strukturerade rostfria stålplåtar med extra fläktkylning för låg yttemperatur
- Justerbart luftintag
- Frånluftsöppning i taket
- 4 vågar tillgängliga för olika maxvikter och skalningsområden
- Processkontroll och dokumentation för temperatur- och förbränningsförluster via VCD mjukvarupaket för övervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| Kapacitet (metrisk) | 16 L |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 150 x 150 x 150 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 370 x 655 x 890 mm |
| Spänning | 400 V |
| Wattal | 5000 W |