Beskrivning
- Maximal temperatur: 1400 °C, 1500 °C eller 1600 °C
- Ugnskammare fodrad med förstklassigt fibermaterial med lång livslängd, oklassificerad
- Hus tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och hög stabilitet
- Valfri hissdörr med varm yta vänd bort från operatören
- Omkopplingssystem med solid-state-reläer, effekt avstämd till SiC-stavarna
- Enkelt byte av värmestavar
- Justerbar luftintagsöppning, frånluftsöppning i taket
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Typ | Ugn |
| Inkluderar | SiC Stångvärme |
| Mått (D x B x H) Inredning | 210 x 120 x 120 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 545 x 415 x 490 mm |
| Vikt (metrisk) | 30 kg |