Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med SiC-stavvärme
Produktkod. 17367929 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk)
17367929 8 l 1600 °C
17387919 3 l 1400 °C
17317929 3 l 1600 °C
17347929 8 l 1400 °C
17357929 8 l 1500 °C
17317839 16 l 1500 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17367929 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LC084H6ON8
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Hållbarheten hos SiC-stavarna vid periodisk användning, i kombination med deras höga uppvärmningshastighet, gör dessa högtemperaturugnar till allroundare i laboratoriet.
  • Maximal temperatur: 1400 °C, 1500 °C eller 1600 °C
  • Ugnskammare fodrad med förstklassigt fibermaterial med lång livslängd, oklassificerad
  • Hus tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Dubbla hölje för låga yttre temperaturer och hög stabilitet
  • Valfri hissdörr med varm yta vänd bort från operatören
  • Omkopplingssystem med solid-state-reläer, effekt avstämd till SiC-stavarna
  • Enkelt byte av värmestavar
  • Justerbar luftintagsöppning, frånluftsöppning i taket
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Ugn
Inkluderar SiC Stångvärme
Mått (D x B x H) Inredning 290 x 170 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 625 x 490 x 780 mm
Spänning 400 V