Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar, forcerad konvektionskammare
Produktkod. 17338049 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controllertyp:
B400
B500
B510
C540
C550
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17338049 60 l B500
17348049 60 l C540
17398049 120 l B500
17308059 120 l C540
17358059 250 l B400
17368059 250 l C540
17318069 500 l B400
17328069 500 l C540
17378069 30 l B510
17388069 30 l C550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17338049 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer NA0683K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kammarugnar med luftcirkulation kännetecknas av sin extremt höga temperaturjämnhet. Lämplig för processer som glödgning, kristallisering, förvärmning, härdning och verktygstillverkning.
  • Horisontell luftcirkulation med optimal fördelning genom bafflar i rostfritt stål
  • Svängdörr gångjärn till höger
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 C enligt DIN 17052-1 (NAT 15/65 och NAT 30/85 upp till +/- 5 °C) i den tomma arbetsytan
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NAT 15/65 och NAT 30/85 utan ramblad)
  • Basram ingår i leveransen, NAT 15/65 och NAT 30/85 designad som bordsmodell
Specifikationer
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 350 x 350 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 1330 x 790 x 1440 mm
Spänning 400 V
Wattal 11000 W