Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar, forcerad konvektionskammare
Produktkod. 17348049 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controllertyp:
B400
B500
B510
C540
C550
Produktkod. 17348049
Brand: Nabertherm™ NA0683M2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kammarugnar med luftcirkulation kännetecknas av sin extremt höga temperaturjämnhet. Lämplig för processer som glödgning, kristallisering, förvärmning, härdning och verktygstillverkning.
  • Horisontell luftcirkulation med optimal fördelning genom bafflar i rostfritt stål
  • Svängdörr gångjärn till höger
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 C enligt DIN 17052-1 (NAT 15/65 och NAT 30/85 upp till +/- 5 °C) i den tomma arbetsytan
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NAT 15/65 och NAT 30/85 utan ramblad)
  • Basram ingår i leveransen, NAT 15/65 och NAT 30/85 designad som bordsmodell
Specifikationer
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 350 x 350 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 1330 x 790 x 1440 mm
Spänning 400 V
Wattal 11000 W