Beskrivning
- Horisontell luftcirkulation med optimal fördelning genom rostfria stålbafflar
- Svingdörr med gångjärn på höger sida
- Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (NAT 15/65 och NAT 30/85 upp till +/- 5 °C) i det tomma arbetsutrymmet
- En ramplåt och skena för två extra brickor ingår i leveransomfånget (NAT 15/65 och NAT 30/85 utan ramskikt)
- Basram ingick i leveransen, NAT 15/65 och NAT 30/85 designade som bordsmodeller
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 120 l |
| Temperatur (metrisk) | 850 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 600 x 450 x 450 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 1420 x 890 x 1540 mm |
| Spänning | 400 V |
| Wattal | 14000 W |