Läs mer
Fisherbrand™ Hög temperatur pH-elektrod
Produktkod. 11759738 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
152 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11759738 152 mm Varje
1 options
Produktkod. 11759738
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning i höga temperaturer.
  • Underhållsfri pH-elektrod
  • 3/4 tum MNPT-gänga för linjeinstallation upp till 7 bar och 110° C
  • Kroppen in Kynar för bättre kemikalieresistens med dubbel keramisk ring okänslig för föroreningar
  • Levereras med 3m kabel och BNC-kontakt
Specifikationer
Typ Redox
Längd (metrisk) 152 mm
Diameter (metrisk) kropp 22 mm