Läs mer
Nabertherm Högtemperaturrörsugn
Produktkod. 17879046 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Uppvärmd zon:
200 mm
500 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Uppvärmd zon
17879046 200 mm
17889036 500 mm
17899036 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17879046 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer RC183WAN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Horisontella rörugnar med hög temperatur. Högkvalitativa isoleringsmaterial möjliggör energibesparande drift och snabb uppvärmningstid.
  • Max temperatur: 1600 °C
  • Maximal ytterrörsdiameter: 80 mm
  • Uppvärmd längd: 230 mm
  • Ansluten effekt: 7,4 kW
  • Elanslutning: 3-fas
  • Vikt: 50 kg
Specifikationer
Controllertyp P570
För användning med (utrustning) Rör
Uppvärmd zon 200 mm
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Typ Rörugn
Diameter (metrisk) processrör 80 mm
Spänning 400 V