Beskrivning
- Maxtemperatur: 1600 °C
- Maximal ytterrörsdiameter: 80 mm
- Uppvärmd längd: 230 mm
- Ansluten last: 7,4 kW
- Elektrisk anslutning: trefas
- Vikt: 50 kg
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| För användning med (utrustning) | Rör |
| Uppvärmd zon | 750 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Typ | Rörugn |
| Diameter (metrisk) processrör | 80 mm |
| Spänning | 400 V |