Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturrörsugn för vertikal drift, RHTV-serien
Produktkod. 17338199 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Temperatur (metrisk)
17338199 80 mm 1800 °C
17388189 50 mm 1600 °C
17398189 50 mm 1700 °C
17308199 50 mm 1800 °C
17328199 80 mm 1700 °C
17348199 120 mm 1600 °C
17358199 120 mm 1700 °C
17368199 120 mm 1800 °C
17318199 80 mm 1600 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17338199 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RV282V82AN
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillåter prestanda under icke brandfarliga eller brandfarliga skyddande eller reaktiva gaser eller under vakuum.
  • Maxtemperatur: 1600 °C, 1700 °C eller 1800 °C
  • MoSi2-värmeelement , monterade vertikalt för enkel utbyte
  • Isolering med vakuumformade keramiska fiberplattor
  • Endast fibermaterial används som inte klassificeras som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Rektangulärt yttre hölje med spår för konvektionskylning
  • Rörugnar RHTV med ram för vertikal drift
  • Dubbel skalhus av plåtar av texturerat rostfritt stål
  • Keramiskt arbetsrör tillverkat av material C 799 inklusive fiberpluggar för drift under luft
  • Typ B-termoelement
  • Kraftenhet med lågspänningstransformator och tyristor
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar avstängningstemperatur för termiskt skydd klass 2 enligt EN 60519-2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten samt med valbar maximal temperaturgradient som rörskydd
  • Växelutrustning och styrenhet är separata från pannan i separat golvskåp
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp P570
Beskrivning Vertikal
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 580 x 660 mm
Diameter (metrisk) processrör 80 mm
Vikt (metrisk) 90 kg