Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturrörsugn för vertikal drift, RHTV-serien
Produktkod. 17388189 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Temperatur (metrisk)
17388189 50 mm 1600 °C
17398189 50 mm 1700 °C
17308199 50 mm 1800 °C
17328199 80 mm 1700 °C
17338199 80 mm 1800 °C
17348199 120 mm 1600 °C
17358199 120 mm 1700 °C
17368199 120 mm 1800 °C
17318199 80 mm 1600 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17388189 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RV152V62AN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillåter prestanda under icke brandfarliga eller brandfarliga skyddande eller reaktiva gaser eller under vakuum.
  • Maximal temperatur: 1600 °C, 1700 °C eller 1800 °C
  • MoSi 2 värmeelement, monterade vertikalt för enkelt byte
  • Isolering med vakuumformade keramiska fiberplattor
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Rektangulärt ytterhölje med slitsar för konvektionskylning
  • Rörugnar RHTV med ram för vertikal drift
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Keramiskt arbetsrör av material C 799 inklusive fiberpluggar för drift under luft
  • Termoelement typ B
  • Kraftenhet med lågspänningstransformator och tyristor
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 enligt EN 60519-2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten och med valbar maximal temperaturgradient som rörskydd
  • Ställverk och styrenhet separerade från ugnen i separat golvskåp
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp P570
Beskrivning Vertikal
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 500 x 510 mm
Längd (metrisk) 380 mm
Diameter (metrisk) processrör 50 mm
Vikt (metrisk) 70 kg