Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturrörsugn för vertikal drift, RHTV-serien
Produktkod. p-7236254 Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Produktkod. 17388189
Brand: Nabertherm™ RV152V62AN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa isoleringsmaterial gjorda av vakuumformade fiberplattor möjliggör energibesparande drift och en snabb uppvärmningstid på grund av låg värmelagring och värmeledningsförmåga. Olika gasförsörjningssystem tillåter prestanda under icke brandfarliga eller brandfarliga skyddande eller reaktiva gaser eller under vakuum.
  • Maximal temperatur: 1600 °C, 1700 °C eller 1800 °C
  • MoSi 2 värmeelement, monterade vertikalt för enkelt byte
  • Isolering med vakuumformade keramiska fiberplattor
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Rektangulärt ytterhölje med slitsar för konvektionskylning
  • Rörugnar RHTV med ram för vertikal drift
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Keramiskt arbetsrör av material C 799 inklusive fiberpluggar för drift under luft
  • Termoelement typ B
  • Kraftenhet med lågspänningstransformator och tyristor
  • Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 enligt EN 60519-2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten och med valbar maximal temperaturgradient som rörskydd
  • Ställverk och styrenhet separerade från ugnen i separat golvskåp
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp P570
Beskrivning Vertikal
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 650 x 500 x 510 mm
Längd (metrisk) 380 mm
Diameter (metrisk) processrör 50 mm
Vikt (metrisk) 70 kg