Läs mer
Högtemperaturviskositetsstandard; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, viskositet 20,05 mPa.s (60° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16010292
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16010292 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16010292 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer S60S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    927.98 SEK / 500ml
    Save 282.02 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade högtemperaturviskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen kontrolleras exakt.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Kinematisk (cSt), dynamisk viskositet (mPa·s) och densitet (g/mL) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.