Läs mer
Uvex™ High-vis pikétröja 7479-Orange
Produktkod. 17205901 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17205901 Liten Varje
17215901 Intermediär -
17225901 Betydande Varje
17235901 X-large -
17245901 2X-large -
17255901 3X-large -
17265901 4X-stor -
17275901 5X-stor -
17285901 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17205901 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8827909
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken.
  • Pikétröja för män
  • Färg: varningsgul/mörkblå
  • Material: 50% bomull, 50% polyester, 180 gsm
  • Långärmad pikétröja, ergonomiskt snitt, dold 3-knappsslå, förstärkt pikékrage, 2 reflexremsor vardera runt bålen och armen
  • Direktbroderipiktogram hög synlighet i den främre delen
  • Direkt broderi uvex på vänster överarm
  • Direktbroderi återvunnen logotyp på baksidan
  • Standarder: EN ISO 20471: 2013 klass 2 UV 801
  • OEKO-TEX™ Standard 100 Storlekar: S-6XL
  • Skötsel: tvättbar vid 40° C, ej klor, ej blekning, torka ej, stryk 1 punkt, rengör ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Herr
Material Bomull
Färg Orange
Hals stil Krage
Sömtyp Tejpade
Ärmstil Långärmad
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hi-vis skjorta
Tjocklek 180 g/m²