Läs mer
Uvex™ High-vis pikétröja 7479-Orange
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pikétröja för män
- Färg: varningsgul/mörkblå
- Material: 50% bomull, 50% polyester, 180 gsm
- Långärmad pikétröja, ergonomiskt snitt, dold 3-knappsslå, förstärkt pikékrage, 2 reflexremsor vardera runt bålen och armen
- Direktbroderipiktogram hög synlighet i den främre delen
- Direkt broderi uvex på vänster överarm
- Direktbroderi återvunnen logotyp på baksidan
- Standarder: EN ISO 20471: 2013 klass 2 UV 801
- OEKO-TEX™ Standard 100 Storlekar: S-6XL
- Skötsel: tvättbar vid 40° C, ej klor, ej blekning, torka ej, stryk 1 punkt, rengör ej
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull |
| Färg | Orange |
| Hals stil | Krage |
| Sömtyp | Tejpade |
| Ärmstil | Långärmad |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Hi-vis skjorta |
| Visa mer |