Läs mer
Uvex™ High Visibility Jacka 8845-Orange
Produktkod. 17219871 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17219871 4X-stor
17229871 5X-stor
17239871 6X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17219871 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9861515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    1293.44 SEK / Paket med 1
    Save 51.56 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Hi-vis varning
  • Väderbeständig parkas
  • Färg: hi-vis orange/marinblå
  • Material: ansiktstyg: 100% polyester med polyuretanbeläggning, foder och vadd: 100% polyester
  • Denna funktionellt varningsskyddade parkas med reflexer och termovadd är idealisk för den svala och kalla årstiden med regn och snö.
  • Mycket låsbar krage, huvan kan rullas in
  • Reflexränder på kropp och ärmar (enligt EN 471)
  • Dold 2-vägs dragkedja fram med hakskydd
  • 2 sidfickor, 2 bröstfickor, mobilficka, pennfodral och innerficka
  • Kontrastfärgade inlägg på axeln och sidorna framtill
  • Fåll och midjevidd justerbar
  • Vaddad, fast bearbetad foder med termoisolering med service-dragkedja för att lägga till emblem
  • Certifierad enligt: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Storlekar: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Skötselråd: 30 °C tvättbar (skånsam tvätt), inget klorerat, torktumlare omöjligt, strykning omöjligt, kemtvätt omöjligt (max. 25 tvättcykler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 4X-stor
Kön Herr
Material Polyester
Färg Orange
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hi-vis jacka