Läs mer
Uvex™ High Visibility Jacka 8845-Orange
Produktkod. p-7232084 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Produktkod. 17219871
Brand: Uvex™ 9861515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Hi-vis varning
  • Väderbeständig parkas
  • Färg: hi-vis orange/marinblå
  • Material: ansiktstyg: 100% polyester med polyuretanbeläggning, foder och vadd: 100% polyester
  • Denna funktionellt varningsskyddade parkas med reflexer och termovadd är idealisk för den svala och kalla årstiden med regn och snö.
  • Mycket låsbar krage, huvan kan rullas in
  • Reflexränder på kropp och ärmar (enligt EN 471)
  • Dold 2-vägs dragkedja fram med hakskydd
  • 2 sidfickor, 2 bröstfickor, mobilficka, pennfodral och innerficka
  • Kontrastfärgade inlägg på axeln och sidorna framtill
  • Fåll och midjevidd justerbar
  • Vaddad, fast bearbetad foder med termoisolering med service-dragkedja för att lägga till emblem
  • Certifierad enligt: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Storlekar: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Skötselråd: 30 °C tvättbar (skånsam tvätt), inget klorerat, torktumlare omöjligt, strykning omöjligt, kemtvätt omöjligt (max. 25 tvättcykler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 4X-stor
Kön Herr
Material Polyester
Färg Orange
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hi-vis jacka