Läs mer
Uvex™ High Visibility Jacka 8845-Gul
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Beskrivning
- Hi-vis varning
- Väderbeständig parkas
- Färg: hi-vis orange/marinblå
- Material: ansiktstyg: 100% polyester med polyuretanbeläggning, foder och vadd: 100% polyester
- Denna funktionellt varningsskyddade parkas med reflexer och termovadd är idealisk för den svala och kalla årstiden med regn och snö.
- Mycket låsbar krage, huvan kan rullas in
- Reflexränder på kropp och ärmar (enligt EN 471)
- Dold 2-vägs dragkedja fram med hakskydd
- 2 sidfickor, 2 bröstfickor, mobilficka, pennfodral och innerficka
- Kontrastfärgade inlägg på axeln och sidorna framtill
- Fåll och midjevidd justerbar
- Vaddad, fast bearbetad foder med termoisolering med service-dragkedja för att lägga till emblem
- Certifierad enligt: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Storlekar: S(46/48) - XXL(62/64)
- Skötselråd: 30 °C tvättbar (skånsam tvätt), inget klorerat, torktumlare omöjligt, strykning omöjligt, kemtvätt omöjligt (max. 25 tvättcykler)
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Gult |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Hi-vis jacka |
| Tjocklek | 300 g/m² |