Läs mer
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Gul
Produktkod. 17289251 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17289251 6X-stor -
17209251 Liten Varje
17219251 Intermediär -
17229251 Betydande -
17239251 X-large -
17249251 2X-large -
17259251 3X-large Varje
17269251 4X-stor -
17279251 5X-stor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17289251 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9809617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1495.33 SEK / Paket med 1
    Save 54.67 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Soft shell-jacka med hög synlighet
  • Färg: gul varning/marinblå
  • Material: 94% polyester, 6% elastan
  • Insida: 100 % polyester Moderiktig softshelljacka med gula passpoaler i sömmar, samt reflekterande remsor på skrovet
  • Nytt snitt med ergonomisk passform., tvåfärgad softshelljacka avtagbara ärmar och därmed som en väst, varningsgul fleecelaminering på insidan, synlig plastdragkedja mitt fram, 1 höger bröstficka med dragkedja, 2 sidfickor med sned åtkomst lätt och plastdragkedja, avtagbara ärmar
  • Ärmar med ögla och kardborre justerbar vidd, förlängd rygg
  • Certifierad enligt EN ISO 20471 X2 (jacka) EN ISO 20471 X1 (väst)
  • Storlekar: S (46/48) till XXL (62/64)
  • Skötselråd: 30° C tvättbar (mild cykel) klorering omöjlig, torktumling omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt omöjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 6X-stor
Kön Herr
Material Polyester
Färg Gult
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hi-vis jacka