Läs mer
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Gul
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Soft shell-jacka med hög synlighet
- Färg: gul varning/marinblå
- Material: 94% polyester, 6% elastan
- Insida: 100 % polyester Moderiktig softshelljacka med gula passpoaler i sömmar, samt reflekterande remsor på skrovet
- Nytt snitt med ergonomisk passform., tvåfärgad softshelljacka avtagbara ärmar och därmed som en väst, varningsgul fleecelaminering på insidan, synlig plastdragkedja mitt fram, 1 höger bröstficka med dragkedja, 2 sidfickor med sned åtkomst lätt och plastdragkedja, avtagbara ärmar
- Ärmar med ögla och kardborre justerbar vidd, förlängd rygg
- Certifierad enligt EN ISO 20471 X2 (jacka) EN ISO 20471 X1 (väst)
- Storlekar: S (46/48) till XXL (62/64)
- Skötselråd: 30° C tvättbar (mild cykel) klorering omöjlig, torktumling omöjlig, strykning: I poäng, kemtvätt omöjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Gult |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Hi-vis jacka |