Läs mer
Thermo Scientific™ HIGHConic rotor med fast vinkel
Produktkod. 10203802 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10203802 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10203802 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003057
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta prover i en konstant 45-graders vinkel med Thermo Scientific™ HIGHConic™ Rotor med fast vinkel.
  • Godkänd för bioinneslutning
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HIGHConic rotor med fast vinkel
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 10,016 x g
Max. Hastighet 8,500 rpm
Radie (metrisk) 124 mm
Radie (metrisk) Min. 60 mm
K-faktor 2545
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 4-serien, Cryofuge 5500i och Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 45°
Min. RCF 4,842 x g
Bioinneslutning Ja