Läs mer
Thermo Scientific™ HIGHConic II aluminium rotor med fast vinkel för 1,6 L och 4 L General Purpose X Pro och ST Plus Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Leverera bioinneslutning vid 10 350 rpm med Thermo Scientific™ HIGHConic™ II fastvinkelrotor i aluminium.
Beställningsinformation:
Adaptrar säljs separat. Ersättningstätnings-O-ringar finns också (i set om två med fett). Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Highconic II Rotor med fast vinkel |
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 6 x 94 ml |
| Max. RCF | 15,090 x g |
| Max. Hastighet | 10,350 rpm |
| Radie (metrisk) | 12.6 cm |
| Radie (metrisk) Min. | 6.1 cm |
| K-faktor | 1713 |
| Max. Rörlängd | 105 mm |
| Visa mer |