Läs mer
Thermo Scientific™ HIGHConic III rotor med fast vinkel för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och Sl8/Sl8R centrifuger
Produktkod. 15155273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15155273 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15155273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005709
 Begränsad artikel
I lager
Se prover genom ett genomskinligt lock för ökad säkerhet och bekvämlighet vid spill.
Se prover genom ett genomskinligt lock för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific™ HIGHConic™ III-rotor, som rymmer 6 x 50 ml koniska rör vid upp till 9 500 rpm/12 108 x g i en fast vinkelkonfiguration för dina forskningsbaserade applikationer.
Bearbeta 6 x 50 ml rör i fast vinkelkonfiguration och vid RCF över 10 000 x g i förseglade förhållanden. Transparent bioinneslutningslock möjliggör visning för ökad säkerhet och bekvämlighet och är certifierat av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Säkert, tryckknapps autolås rotorbyte förbättrar användarvänligheten med:
  • Problemfri montering och demontering av rotorn
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
  • Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium.
Beställningsinformation:
Ersättningslock för bioinneslutning (75005731), ersättnings-O-ringar (75003058) och adaptrar säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 12,108 x g
Max. Hastighet 9,500 rpm
Radie (metrisk) 120 mm
K-faktor 2488
Max. Rörlängd 121 mm
Max. Diameter på rör 30 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 45°
Bioinneslutning Ja