Läs mer
Thermo Scientific™ HIGHPlate 6000 Microplate Rotor för 4 L Universal Purpose X Pro Centrifuges
Produktkod. 10227814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
2 x 5 standardtallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10227814 2 x 5 standardtallrikar Varje
1 options
Produktkod. 10227814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003606
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snurra filterplattor med Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Microplate Rotor.
Snurra filterplattor med Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Microplate Rotor, för användning med DNA-reningsprotokoll .
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/X3R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HIGHPlate 6000 Microplate Rotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 2 x 5 standardtallrikar
Max. RCF 6,168 x g
Max. Hastighet 6,300 rpm
Radie (metrisk) 139 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F och SL 40F Centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja