Läs mer
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF-serien
Produktkod. 10795173
Temperaturområde:
-30 °C till +200 °C
-40 °C till +200 °C
Kapacitet (metrisk):
3.5 L
5.5 L
Bredd (metrisk) Interiör:
160.02 mm
190.5 mm
Amperage:
14 A
16 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10795173
Brand: JULABO™ 9400331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För interna och externa temperaturapplikationer. Erbjuder kompakta kyl-/värmecirkulatorer. Små övergripande dimensioner gör att enheter kan placeras på en mycket liten yta eller i en komplex installation. Alla modeller har en värmekapacitet på 2 kW och klassificering 3 enligt DIN12876-1.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Små övergripande mått för lägsta utrymmesbehov
  • Stänksäker knappsats
  • Ljusstark VFD-display och interaktiv LCD-dialogdisplay
  • Mycket exakt ICC-kaskadtemperaturkontroll
  • RS232/RS485-gränssnitt för PC-anslutning
  • Elektroniskt justerbara pumpsteg
  • Extern Pt100 sensoranslutning
  • Integrerad programmerare med 6x60 programsteg
  • Tidig varningssystem för låg vätskenivå
  • 3-punktskalibrering
  • TCF temperaturkontrollfunktioner
  • Justerbar högtemperaturavstängning
  • Klassificering 3 enligt DIN12876-1
  • Pumpanslutningar för externa temperaturapplikationer
  • Badöppning för temperaturkontroll av små föremål i badet
  • Främre avlopp
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40° C
Kapacitet (metrisk) 3.5 L
Kylkapacitet 0,32 kW vid 20 °C
Temperaturområde -30 °C till +200 °C
Visa VFD, LCD
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 st hullingförsedda kopplingar för slangar 8 och 12 mm ID (pumpanslutningar M16x1 hona)
Modell CF31
Pumpkapacitet 22 till 26 L/min; 0,2 till 0,7 bar
Temperaturupplösning 0,01° C
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Mått (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Mått (LxBxH) Inredning 3 x 16 x 14 cm
Längd (metrisk) 459.74 mm
Längd (metrisk) Interiör 30.48 mm
Bredd (metrisk) 238.76 mm
Bredd (metrisk) Interiör 160.02 mm
Höjd (metrisk) 398.78 mm
Djup (metrisk) interiör 139.7 mm
Fraktvikt (metrisk) 35.83 kg
Vikt (metrisk) 35 kg
Spänning 115 V
Amperage 14 A
Frekvens 60 Hz