Läs mer
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF-serien
Temperaturområde:
-30 °C till +200 °C
-40 °C till +200 °C
Kapacitet (metrisk):
3.5 L
5.5 L
Bredd (metrisk) Interiör:
160.02 mm
190.5 mm
Amperage:
14 A
16 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ergonomisk design och enkel manövrering
- Små övergripande mått för lägsta utrymmesbehov
- Stänksäker knappsats
- Ljusstark VFD-display och interaktiv LCD-dialogdisplay
- Mycket exakt ICC-kaskadtemperaturkontroll
- RS232/RS485-gränssnitt för PC-anslutning
- Elektroniskt justerbara pumpsteg
- Extern Pt100 sensoranslutning
- Integrerad programmerare med 6x60 programsteg
- Tidig varningssystem för låg vätskenivå
- 3-punktskalibrering
- TCF temperaturkontrollfunktioner
- Justerbar högtemperaturavstängning
- Klassificering 3 enligt DIN12876-1
- Pumpanslutningar för externa temperaturapplikationer
- Badöppning för temperaturkontroll av små föremål i badet
- Främre avlopp
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 40° C |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 L |
| Kylkapacitet | 0,32 kW vid 20 °C |
| Temperaturområde | -30 °C till +200 °C |
| Visa | VFD, LCD |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderar | 2 st hullingförsedda kopplingar för slangar 8 och 12 mm ID (pumpanslutningar M16x1 hona) |
| Modell | CF31 |
| Pumpkapacitet | 22 till 26 L/min; 0,2 till 0,7 bar |
| Temperaturupplösning | 0,01° C |
| Visa mer |