Läs mer
Syngene™ HILED Lighting (GM) Uppgradering
Produktkod. 17192496 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Färg:
Långt rött
Röd, grön, blå och UV
UV
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17192496 Långt rött Varje
17182496 Röd, grön, blå och UV -
16327565 UV -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17192496 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GMHILEDUPGDFR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
HILED-belysningsuppgradering från RGB eller RIR, designad för att möjliggöra tillägg av UV, Far Red, Red, Green eller Blue.
  • Utrustning som krävs: GM-HILED-RGB eller GM-HILED-RIR
  • Påse med delar som ska monteras av proffs
  • Fungerar endast med GBOX mini
Specifikationer
Produkttyp Belysning
Färg Långt rött
För användning med (utrustning) GM-HILED-RGB eller GM-HILED-RIR