Läs mer
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg
Produktkod. 11397490 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Provvolym:
<5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
11397490 <5 mL Varje
1 options
Produktkod. 11397490 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28989335
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Innehåller
  • Demonteringsverktyg
  • Supportskärm
  • Nätring (10 μm)
  • O-ring
  • Stoppluggar
  • Instruktion
Används för att separera MAbs från dimerer och föroreningar. Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg är idealiskt för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning.
Superdex prep grade (pg) framställs genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros. Dextrankomponenten bestämde separationsegenskaperna för dessa medier. Branta selektivitetskurvor ger gppd-upplösningsförmåga för peptider och proteiner i molekylviktsintervallet Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg).
  • Används för att separera MAbs från dimerer och föroreningar
  • Korta körtider med hög återhämtning
  • Media kombinerar hög mekanisk styrka med hög hydrofilicitet, vilket möjliggör höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner
  • Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer
  • 0,06 tums kopplingar för att ansluta till AKTA-designsystem
  • Teoretiska plattor:> 13 000 m-1
  • Flödeshastighet: <1,6 l/min.
  • Tryck max. (över den packade plattformen under användning): 3 bar [0,3 MPa] (42 psi)
Media
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Matris: komposit av tvärbunden agaros och dextran
  • Arbetsintervall för pH-stabilitet: 3 till 12
  • Rengöringsintervall för pH-stabilitet: 2 till 14
  • Fraktionering [Mr] globulära proteiner: 1x 10 4-6x 10 5
  • Fraktionering [Mr] dextraner: 1x 10 3-1x 10 5
  • Hållbarhet från tillverkningsdatum: 5 år
  • Kemisk stabilitet: alla vanliga buffertar, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M ättiksyra, 8 M urea, 6 M guanidin HCl, 1 % SDS, 70 % etanol, 30 % isopropanol, 30 % acetonitril
Kolumn
  • Kolonn-ID: 0,62 tum. (16 mm)
  • Inlopps-ID: 0,031 tum (0,8 mm)
  • Utlopps-ID: 0,031 tum (0,8 mm)
  • Kemisk stabilitet: resistent mot vattenlösningar och lösningsmedel som används vid vätskekromatografi. Inte resistent mot aceton, ketoner, klorerade kolväten, alifatiska estrar och fenol
  • Kolonnkomponenter tillverkade av borosilikatglas, polyamid, fluorgummi, etylenpropylendien (EPDM), ETFE, superpolyoximetylen
  • Kolonnrör tillverkade av borosilikatglas
  • Plattformsstöd tillverkat av polypropen (PP) (förstärkt glasfiber), polyamid (PA)
  • Porositet: 10 μm
Bör undvikas: >10 % NaOH,> 10 % HCl,> 5 % ättiksyra och starka mineralsyror
Beställningsinfo
HiLoad-kolonner är förpackade XK-kolonner; Plattformsvolym: 120 ml; Plattformsmått: 0,62 x 23,62 tum (16 x 600 mm); Provvolym: 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provvolym <5 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol