Läs mer
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 sidor förpackad kolumn
Produktkod. 11350342 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11350342 16 mm Varje
1 options
Produktkod. 11350342 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28989331
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Innehåller
Demonteringsverktyg, stödskärm, nätring (10 m), μO-ring, stopppluggar och instruktioner.
Designad för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning som separerar peptider
  • Färdigpackade XK-kolonner
  • 1/16 tums beslag för bekväma anslutningar till KTA designsystem
  • Hög upplösning med korta körtider och bra återhämtning
  • Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter
  • Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer
  • Förpackad för bekvämlighet och reproducerbarhet
  • Producerad genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros
  • Separationsegenskaperna för dessa medier bestäms av dextrankomponenten
  • BioProcess medium kombinerar hög mekanisk styrka med hög hydrofilicitet, vilket tillåter höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner
  • Maxtryck: 42psi
  • Sängmått: 16x 600 mm
  • Flödeshastighet:< 1,0 ml/min.
  • Sängvolym: 120mL
  • Flödeshastighet: 10 till 50 cm/h.
  • Provvolym: 5 ml
  • Teoretiska plattor:> 13000m -1
  • Komplett förpackningsstorlek: 1x 120 ml
Media
  • Arbetsintervall för pH-stabilitet: 3 till 12
  • pH Stabilitetsrengöring: 1 till 14
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Matris: komposit av tvärbunden agaros och dextran
Kolumn
  • Material (kolonnrör): borosilikatglas
  • Porositet: 10 μm
  • Sängstöd: nät
  • Material (sängstöd): polypropen (PP) (förstärkt glasfiber), polyamid (PA)
  • Material (kolumnhårdvara): borosilikatglas, polyamid, fluorgummi, etylenpropen
  • dien (EPDM), ETFE, superpolyoximetylen
  • Uttags-ID: 0,8 mm (0,031 tum)
  • Kolumn ID: 16 mm (0,62 tum)
  • Inlopps-ID. 0,8 mm (0,031 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Superdex 30 PG storleksexklusionskromatografimedium förpackat i HiLoad 26/600 kolumn
Diameter (metrisk) 16 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.