Läs mer
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade Preparative SEC Column
Produktkod. 16022082 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16022082 1 st Varje
1 options
Produktkod. 16022082 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29323952
 Begränsad artikel
I lager
En förpackad SEC-kolonn för högupplöst rening av stora biomolekyler och proteinkomplex med provvolymer upp till 5 mL
  • Kan användas med en fristående pump eller ett kromatografisystem
  • Rening är möjlig över ett exceptionellt brett molekylviktsområde
  • Separationer kan skalas upp med Superose™ 6 Prep Grade Resin
  • Harts ger bra upplösningsseparationer av proteiner och andra biomolekyler efter storlek
  • Beslag (1/16 tum) för direkt anslutning till ÄKTA-system och andra kromatografisystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Flödeshastighet 1,6 ml/min
Sängvolym 120 mL
Produkttyp Superose Färdigpackad kolumn
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
För användning med (applikation) Storleksuteslutningskromatografi (SEC)
Höjd (metrisk) 600 mm
Provtyp <5 mL
Inkluderar Demonteringsverktyg, nätring (10μ m), stopppluggar, O-ring, stödskärm och instruktioner
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C till 30 °C
Stationär fas Superose™ 6 Prep Grade (sid) Harts
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiLoad 16/600 Superose 6 pg
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol