Beskrivning
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade är förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning. Kolonnen är ett utmärkt val för att separera MAbs från dimerer och föroreningar.
- Hög upplösning med korta körtider och bra återhämtning.
- Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter.
- Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer.
- Förpackad för bekvämlighet och reproducerbarhet.
- 1/16” beslag för bekväma anslutningar till ÄKTA designsystem.
Superdex™ prep grade (pg) framställs genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros. Separationsegenskaperna för dessa hartser bestäms av dextrankomponenten. Branta selektivitetskurvor ger utmärkt upplösningsförmåga för peptider och proteiner i molekylviktsintervallen, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 sidor), M r 3 000 till 70 000 (Superdex™ 75 sidor) och M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sidor). Hartset kombinerar hög mekanisk hållfasthet med hög hydrofilicitet, vilket möjliggör höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1000mL |
| Produkttyp | HiLoad Superdex |
| Material | Borosilikatglaspelare |
| Innehåll och lagring | 4 till 30 °C, 20 % etanol |