Läs mer
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Kolumn
Produktkod. 11380502 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
180mL
480mL
1000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym unitSize
11380502 480mL Varje
11389991 180mL Varje
11369991 1000mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380502 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 90100273
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning.
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade är förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning. Kolonnen är ett utmärkt val för att separera MAbs från dimerer och föroreningar.
  • Hög upplösning med korta körtider och bra återhämtning.
  • Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter.
  • Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer.
  • Förpackad för bekvämlighet och reproducerbarhet.
  • 1/16” beslag för bekväma anslutningar till ÄKTA designsystem.
Superdex™ prep grade (pg) framställs genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros. Separationsegenskaperna för dessa hartser bestäms av dextrankomponenten. Branta selektivitetskurvor ger utmärkt upplösningsförmåga för peptider och proteiner i molekylviktsintervallen, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 sidor), M r 3 000 till 70 000 (Superdex™ 75 sidor) och M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sidor). Hartset kombinerar hög mekanisk hållfasthet med hög hydrofilicitet, vilket möjliggör höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 480mL
Produkttyp HiLoad Superdex
Material Borosilikatglaspelare
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol