Läs mer
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Kolumn
Produktkod. 11389991 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
180mL
480mL
1000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
11389991 180mL Varje
11380502 480mL Varje
11369991 1000mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389991 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 90100137
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
Förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning.
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade är förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning. Kolonnen är ett utmärkt val för att separera MAbs från dimerer och föroreningar.
  • Hög upplösning med korta körtider och bra återhämtning.
  • Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter.
  • Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer.
  • Förpackad för bekvämlighet och reproducerbarhet.
  • 1/16” beslag för bekväma anslutningar till ÄKTA designsystem.
Superdex™ prep grade (pg) framställs genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros. Separationsegenskaperna för dessa hartser bestäms av dextrankomponenten. Branta selektivitetskurvor ger utmärkt upplösningsförmåga för peptider och proteiner i molekylviktsintervallen, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 sidor), M r 3 000 till 70 000 (Superdex™ 75 sidor) och M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sidor). Hartset kombinerar hög mekanisk hållfasthet med hög hydrofilicitet, vilket möjliggör höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 Pk.
Flödeshastighet 10 till 50 cm/h.
Partikelstorlek 24 till 44μ m
Sängvolym 180mL
Produkttyp Superdex förpackad kolonn
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Höjd (metrisk) 900 mm
Material Borsilikatglas
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd Komposit av tvärbunden agaros och dextran
Inkluderar Demonteringsverktyg, stödskärm, nätring (10 m), μo-ring, stopppluggar och instruktioner
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Superdex 200 prep grade, XK 16/100, 90-95 cm
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol