Läs mer
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Kolumn
Produktkod. p-9451003 Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym:
180mL
480mL
1000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11380502
Brand: Cytiva 90100273
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning.
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade är förpackade XK-kolonner designade för preparativ gelfiltreringskromatografi med hög upplösning. Kolonnen är ett utmärkt val för att separera MAbs från dimerer och föroreningar.
  • Hög upplösning med korta körtider och bra återhämtning.
  • Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter.
  • Separationer kan skalas upp till produktionsnivåer.
  • Förpackad för bekvämlighet och reproducerbarhet.
  • 1/16” beslag för bekväma anslutningar till ÄKTA designsystem.
Superdex™ prep grade (pg) framställs genom kovalent bindning av dextran till starkt tvärbunden agaros. Separationsegenskaperna för dessa hartser bestäms av dextrankomponenten. Branta selektivitetskurvor ger utmärkt upplösningsförmåga för peptider och proteiner i molekylviktsintervallen, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 sidor), M r 3 000 till 70 000 (Superdex™ 75 sidor) och M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sidor). Hartset kombinerar hög mekanisk hållfasthet med hög hydrofilicitet, vilket möjliggör höga flödeshastigheter och minimala ospecifika interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 480mL
Produkttyp HiLoad Superdex
Material Borosilikatglaspelare
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).